주요 문서
492140
Sigma-Aldrich
D-Fructose-2-13C
99 atom % 13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
13CC5H12O6
CAS Number:
Molecular Weight:
181.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
분석
99% (CP)
양식
powder
광학 활성
[α]20/D -93.5°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
119-122 °C (dec.) (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
OC[C@H]1O[13C](O)(CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3-4(9)5(10)6(11,2-8)12-3/h3-5,7-11H,1-2H2/t3-,4-,5+,6?/m1/s1/i6+1
InChI key
RFSUNEUAIZKAJO-STNXCDFNSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)