주요 문서
491438
Sigma-Aldrich
2-Methylpentane-d14
98 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩1,114,369
₩1,114,369
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩1,114,369
About This Item
Linear Formula:
CD3CD2CD2CD(CD3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
100.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩1,114,369
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
98 atom % D
분석
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.371 (lit.)
bp
62 °C (lit.)
density
0.760 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+14
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2,5D2,6D
InChI key
AFABGHUZZDYHJO-YSWKHMAKSA-N
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
19.4 °F
Flash Point (°C)
-7.00 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)