문서
S68307
2-[({4-[2-[(1,1,2,2,3,3,3-HEPTAFLUOROPROPYL)SULFONYL]-5-(4-TOLUIDINO)ANILINO]PHENYL}IMINO)METHYL]-4-NITROPHENOL
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C29H21F7N4O5S
CAS Number:
Molecular Weight:
670.567
MDL number:
기타 정보