주요 문서
490784
Sigma-Aldrich
Sodium nitrate-15N
5 atom % 15N
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Na15NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
85.99
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
동위원소 순도
5 atom % 15N
Quality Level
양식
solid
분자량
85.04 by atom % calculation (5 atom % 15N)
mp
306 °C (lit.)
응용 분야
agriculture
질량 이동
M+1
SMILES string
[Na+].[O-][15N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1/i1+1;
InChI key
VWDWKYIASSYTQR-YTBWXGASSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Flame over circleExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)