주요 문서
489646
Sigma-Aldrich
Potassium palmitate-1-13C
99 atom % 13C
동의어(들):
Hexadecanoic acid-1-13C potassium salt, Palmitic acid-1-13C potassium salt, Potassium hexadecanoate-1-13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩303,181
₩303,181
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩303,181
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)1413CO2K
CAS Number:
Molecular Weight:
295.51
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩303,181
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
양식
solid
mp
285 °C (dec.) (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
[K+].CCCCCCCCCCCCCCC[13C]([O-])=O
InChI
1S/C16H32O2.K/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18;/h2-15H2,1H3,(H,17,18);/q;+1/p-1/i16+1;
InChI key
MQOCIYICOGDBSG-OMVBPHMTSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)