주요 문서
489611
Sigma-Aldrich
Palmitic acid-1,2,3,4-13C4
99 atom % 13C, 99% (CP)
동의어(들):
Hexadecanoic acid-1,2,3,4-13C4
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩2,645,293
₩2,645,293
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩2,645,293
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)11(13CH2)313CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
260.39
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩2,645,293
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
추가 정보 요청
동위원소 순도
99 atom % 13C
Quality Level
분석
99% (CP)
mp
61-64 °C (lit.)
질량 이동
M+4
SMILES string
CCCCCCCCCCCC[13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i13+1,14+1,15+1,16+1
InChI key
IPCSVZSSVZVIGE-FIZPRHLTSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
402.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
206.00 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)