주요 문서
489433
Sigma-Aldrich
Formamide-15N
98 atom % 15N
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HCO15NH2
CAS Number:
Molecular Weight:
46.03
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
제품 489433은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
동위원소 순도
98 atom % 15N
분석
99% (CP)
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.447 (lit.)
bp
210 °C (lit.)
mp
2-3 °C (lit.)
density
1.159 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+1
SMILES string
[H]C([15NH2])=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)/i2+1
InChI key
ZHNUHDYFZUAESO-VQEHIDDOSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
표적 기관
Blood
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
305.6 °F
Flash Point (°C)
152 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)