주요 문서
488925
Sigma-Aldrich
DL-Alanine-2-d
98 atom % D
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩863,156
₩863,156
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩863,156
About This Item
Linear Formula:
CH3CD(NH2)CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
90.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩863,156
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
98 atom % D
양식
solid
mp
289 °C (dec.) (lit.)
질량 이동
M+1
SMILES string
[2H]C(C)(N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/i2D
InChI key
QNAYBMKLOCPYGJ-VMNATFBRSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)