주요 문서
488569
Sigma-Aldrich
Chlorpyrifos-(diethyl-d10)
99 atom % D, 97% (CP)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 MG
₩3,261,703
₩3,261,703
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
100 MG
₩3,261,703
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9HD10Cl3NO3PS
CAS Number:
Molecular Weight:
360.65
MDL number:
UNSPSC 코드:
77101502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩3,261,703
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
99 atom % D
Quality Level
분석
97% (CP)
mp
38-39 °C (lit.)
응용 분야
agriculture
environmental
질량 이동
M+10
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OP(=S)(Oc1nc(Cl)c(Cl)cc1Cl)OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C9H11Cl3NO3PS/c1-3-14-17(18,15-4-2)16-9-7(11)5-6(10)8(12)13-9/h5H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
InChI key
SBPBAQFWLVIOKP-MWUKXHIBSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
Skull and crossbonesEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)