주요 문서
486035
Sigma-Aldrich
Bromoethane-2,2,2-d3
99 atom % D
동의어(들):
Ethyl-2,2,2-d3 bromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩817,887
₩817,887
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩817,887
About This Item
Linear Formula:
CD3CH2Br
CAS Number:
Molecular Weight:
111.98
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩817,887
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
99 atom % D
분석
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
bp
37-40 °C (lit.)
mp
−119 °C (lit.)
density
1.500 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+3
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])CBr
InChI
1S/C2H5Br/c1-2-3/h2H2,1H3/i1D3
InChI key
RDHPKYGYEGBMSE-FIBGUPNXSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
-9.4 °F
Flash Point (°C)
-23 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)