주요 문서
470988
Sigma-Aldrich
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentyl methacrylate
contains 100 ppm MEHQ as inhibitor, 98%
동의어(들):
OFPMA
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 ML
₩398,692
₩398,692
출고 가능일2025년 4월 17일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 ML
₩398,692
About This Item
Linear Formula:
H2C=C(CH3)CO2CH2(CF2)4H
CAS Number:
Molecular Weight:
300.15
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩398,692
출고 가능일2025년 4월 17일세부사항
벌크 견적 요청
분석
98%
포함
100 ppm MEHQ as inhibitor
refractive index
n20/D 1.358 (lit.)
bp
88 °C/40 mmHg (lit.)
density
1.432 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=C)C(=O)OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F
InChI
1S/C9H8F8O2/c1-4(2)5(18)19-3-7(12,13)9(16,17)8(14,15)6(10)11/h6H,1,3H2,2H3
InChI key
ZNJXRXXJPIFFAO-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
177.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
81 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)