주요 문서
371998
Sigma-Aldrich
2,2,3,3-Tetrafluoropropyl methacrylate
99%
동의어(들):
1H ,1H ,3H -Tetrafluoropropyl methacrylate, 2,2,3,3-Tetrafluoropropyl 2-methylprop-2-enoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩445,585
₩445,585
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩445,585
About This Item
Linear Formula:
CH2=C(CH3)COOCH2CF2CF2H
CAS Number:
Molecular Weight:
200.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩445,585
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
99%
양식
liquid
포함
BHT as stabilizer
refractive index
n20/D 1.373 (lit.)
bp
124 °C (lit.)
density
1.25 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=C)C(=O)OCC(F)(F)C(F)F
InChI
1S/C7H8F4O2/c1-4(2)5(12)13-3-7(10,11)6(8)9/h6H,1,3H2,2H3
InChI key
RSVZYSKAPMBSMY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
123.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
51 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.