주요 문서
481165
Sigma-Aldrich
Palladium(II) propionate
≥99.9% trace metals basis
동의어(들):
Palladium dipropionate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩349,465
₩349,465
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩349,465
About This Item
Linear Formula:
(C2H5CO2)2Pd
CAS Number:
Molecular Weight:
252.56
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩349,465
예상 입고일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥99.9% trace metals basis
양식
powder or crystals
반응 적합성
core: aluminum
reagent type: catalyst
mp
154-156 °C (lit.)
SMILES string
CCC(=O)O[Pd]OC(=O)CC
InChI
1S/2C3H6O2.Pd/c2*1-2-3(4)5;/h2*2H2,1H3,(H,4,5);/q;;+2/p-2
InChI key
ZVSLRJWQDNRUDU-UHFFFAOYSA-L
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)