주요 문서
47648
Sigma-Aldrich
Fmoc-Ser(tBu)-Wang resin
extent of labeling: 0.4-0.8 mmol/g loading
동의어(들):
Fmoc-O-tert-butyl-L-serine 4-benzyloxybenzyl ester polymer-bound
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩147,987
₩147,987
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩147,987
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
₩147,987
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Quality Level
라벨링 범위
0.4-0.8 mmol/g loading
Matrix
polystyrene, crosslinked with 1% DVB
입자 크기
100-200 mesh
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[X]C(=O)[C@@H](NC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3)COC(C)(C)C
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)