주요 문서
13609
Sigma-Aldrich
Wang resin
100-200 mesh particle size, extent of labeling: 1.1 mmol/g loading
동의어(들):
p-Alkoxy-benzyl alcohol polymer-bound, p-Alkoxybenzyl alcohol resin, [4-(Hydroxymethyl)phenoxymethyl]polystyrene
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩234,364
25 G
₩390,572
₩234,364
재고 있음세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩234,364
25 G
₩390,572
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩234,364
재고 있음세부사항
벌크 견적 요청
양식
solid
Quality Level
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
라벨링 범위
1.1 mmol/g loading
Matrix
crosslinked with 1% DVB
입자 크기
100-200 mesh
응용 분야
peptide synthesis
작용기
alcohol
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Wang resin also known as p-Alkoxybenzyl alcohol resin, is commonly used as a solid support in the synthesis of peptides.
애플리케이션
Wang resin is used as a solid support to obtain cyclotides via solid phase peptide synthesizing method. [1]
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2
Synthesis and characterization of Kalata B2 cyclotide (GLPVCGETCFGGTCNTPGCSCTWPICTRD) on wang resin, as solid support
V Deepshikha
Open Journal of Medicinal Chemistry, 10, 46-55 (2020)