주요 문서
47459
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Gln-OH
≥98.0%
동의어(들):
Fmoc-D-glutamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H20N2O5
CAS Number:
Molecular Weight:
368.38
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
분석
≥98.0%
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
응용 분야
peptide synthesis
작용기
Fmoc
저장 온도
2-8°C
SMILES string
NC(=O)CC[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C20H20N2O5/c21-18(23)10-9-17(19(24)25)22-20(26)27-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16-17H,9-11H2,(H2,21,23)(H,22,26)(H,24,25)/t17-/m1/s1
InChI key
IZKGGDFLLNVXNZ-QGZVFWFLSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)