주요 문서
47297
Sigma-Aldrich
6-(Fmoc-amino)-1-hexanol
≥98.0%
동의어(들):
9-Fluorenylmethyl N-(6-hydroxyhexyl)carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H25NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
339.43
Beilstein:
4531101
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
분석
≥98.0%
반응 적합성
reagent type: cross-linking reagent
작용기
Fmoc
hydroxyl
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OCCCCCCNC(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)=O
InChI
1S/C21H25NO3/c23-14-8-2-1-7-13-22-21(24)25-15-20-18-11-5-3-9-16(18)17-10-4-6-12-19(17)20/h3-6,9-12,20,23H,1-2,7-8,13-15H2,(H,22,24)
InChI key
VGXOJZUTHIGHPT-UHFFFAOYSA-N
기타 정보
Reagent for the introduction of a spacer arm.[1][2]
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
S. Agrawal
Tetrahedron Letters, 30, 7025-7025 (1989)
S Bay et al.
Carbohydrate research, 298(3), 153-161 (1997-03-05)
The T-antigen [beta-D-Gal-(1-->3)-D-Ga1NAc] has been linked to biotin through a C6 spacer arm for the detection of a specific 'T-antigen-lectin' complex at the surface and/or on the migration pathway of melanoma cells. When 4,6-di-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-3-O-(2,3,4, 6-tetra-O-acetyl-beta-D-galactopyranosyl)-alpha- or -beta-D-galactopyranosyl halides were treated