문서
445185
Sigma-Aldrich
2-(Fmoc-amino)ethanol
97%
동의어(들):
9-Fluorenylmethyl N-(2-hydroxyethyl)carbamate, N-Fmoc-ethanolamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H17NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
283.32
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
반응 적합성
reagent type: cross-linking reagent
mp
144-147 °C (lit.)
작용기
Fmoc
ester
hydroxyl
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OCCNC(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)=O
InChI
1S/C17H17NO3/c19-10-9-18-17(20)21-11-16-14-7-3-1-5-12(14)13-6-2-4-8-15(13)16/h1-8,16,19H,9-11H2,(H,18,20)
InChI key
XLIFWDZVNRWYKV-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable