주요 문서
472026
Sigma-Aldrich
1-Adamantyl fluoroformate
≥90%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩285,926
₩285,926
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩285,926
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H15FO2
CAS Number:
Molecular Weight:
198.23
Beilstein:
3590131
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩285,926
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
≥90%
양식
solid
mp
30-32 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
작용기
fluoro
저장 온도
2-8°C
SMILES string
FC(=O)OC12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C11H15FO2/c12-10(13)14-11-4-7-1-8(5-11)3-9(2-7)6-11/h7-9H,1-6H2/t7-,8+,9-,11-
InChI key
PNLZKVOKOVFGMZ-KJZNFTALSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
190.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
88 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)