분석
98%
양식
solid
mp
64-67 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)c1ccc(OC)c(O)c1
InChI
1S/C9H10O4/c1-12-8-4-3-6(5-7(8)10)9(11)13-2/h3-5,10H,1-2H3
InChI key
QXOXUEFXRSIYSW-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터