주요 문서
468266
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) 2,4,6-tris(1-phenylethyl)phenyl ether methacrylate solution
average Mn ~1,600, 60 wt. % in methacrylic acid/water
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2C=C(CH3)CO2(CH2CH2O)nC6H2[CH(CH3)C6H5)]3
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분자량
average Mn ~1,600
포함
150-250 ppm MEHQ as stabilizer
20% water
농도
60 wt. % in methacrylic acid/water
refractive index
n20/D 1.462
점도
150-175 cP(lit.)
density
1.09 g/mL at 25 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OCCO.CC(=C)C(O)=O.CC(c1ccccc1)c2cc(C(C)c3ccccc3)c(O)c(c2)C(C)c4ccccc4
애플리케이션
Copolymerizable surfactant and associative thickener in latex polymers.
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F
Flash Point (°C)
113 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)