주요 문서
407348
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) phenyl ether acrylate
average MN 324, acrylate, phenoxy, 150-350 ppm MEHQ as inhibitor
동의어(들):
Ethoxylated phenyl acrylate, Phenol ethoxylate acrylate, Polyethylene glycol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 ML
₩117,537
₩117,537
출고 가능일2025년 4월 09일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 ML
₩117,537
About This Item
Linear Formula:
CH2CHCO2(CH2CH2O)nC6H5
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩117,537
출고 가능일2025년 4월 09일세부사항
벌크 견적 요청
제품명
Poly(ethylene glycol) phenyl ether acrylate, average Mn 324, contains 150-350 ppm MEHQ as inhibitor
양식
viscous liquid
분자량
average Mn 324
포함
150-350 ppm MEHQ as inhibitor
refractive index
n20/D 1.502
bp
134 °C/1 mmHg (lit.)
density
1.127 g/mL at 25 °C
Ω-끝
phenoxy
α-끝
acrylate
SMILES string
C=CC(=O)OCCOCCOc1ccccc1
InChI
1S/C11H12O3/c1-2-11(12)14-9-8-13-10-6-4-3-5-7-10/h2-7H,1,8-9H2
InChI key
RZVINYQDSSQUKO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Poly (ethylene glycol) phenyl ether acrylate is hetero-bi functionalized. MEHQ inhibitor prevents auto polymerization.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.