주요 문서
458791
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol phenyl ether methacrylate
contains 200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor, 200 ppm hydroquinone as inhibitor
동의어(들):
2-Phenoxyethyl methacrylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 ML
₩158,949
500 ML
₩366,415
₩158,949
출고 가능일2025년 4월 22일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 ML
₩158,949
500 ML
₩366,415
About This Item
Linear Formula:
H2C=C(CH3)CO2CH2CH2OC6H5
CAS Number:
Molecular Weight:
206.24
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩158,949
출고 가능일2025년 4월 22일세부사항
벌크 견적 요청
포함
200 ppm hydroquinone as inhibitor
200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Quality Level
refractive index
n20/D 1.513 (lit.)
bp
183 °C (lit.)
density
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(=C)C(=O)OCCOc1ccccc1
InChI
1S/C12H14O3/c1-10(2)12(13)15-9-8-14-11-6-4-3-5-7-11/h3-7H,1,8-9H2,2H3
InChI key
CEXQWAAGPPNOQF-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
212.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
100 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)