주요 문서
461652
Sigma-Aldrich
Bis[(R)-(−)-(1-naphthyl)ethyl]amine hydrochloride
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[C10H7CH(CH3)]2NH·HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
361.91
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
98%
양식
solid
광학 활성
[α]23/D −185°, c = 2 in methanol
mp
280 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl.C[C@@H](N[C@H](C)c1cccc2ccccc12)c3cccc4ccccc34
InChI
1S/C24H23N.ClH/c1-17(21-15-7-11-19-9-3-5-13-23(19)21)25-18(2)22-16-8-12-20-10-4-6-14-24(20)22;/h3-18,25H,1-2H3;1H/t17-,18-;/m1./s1
InChI key
SESSHTRTZDHACX-JAXOOIEVSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)