주요 문서
451835
Sigma-Aldrich
Bisphenol A-d16
98 atom % D
동의어(들):
2,2-·Bis(4-·hydroxyphenyl)·propane-D16, 4,4·-Isopropylidenediphenol-D16, Deuterated bisphenol A, 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane-d16
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 MG
₩248,878
250 MG
₩621,180
1 G
₩1,067,476
₩248,878
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
50 MG
₩248,878
250 MG
₩621,180
1 G
₩1,067,476
About This Item
Linear Formula:
(CD3)2C(C6D4OD)2
CAS Number:
Molecular Weight:
244.38
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩248,878
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
추가 정보 요청
동위원소 순도
98 atom % D
Quality Level
분석
99% (CP)
양식
solid
기술
mass spectrometry (MS): suitable
bp
220 °C/4 mmHg (lit.)
mp
157-159 °C (lit.)
질량 이동
M+16
저장 온도
room temp
SMILES string
[2H]Oc1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(c2c([2H])c([2H])c(O[2H])c([2H])c2[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C15H16O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12/h3-10,16-17H,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D/hD2
InChI key
IISBACLAFKSPIT-MAJJRYNQSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
May be used as an analytical standard
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
분석 메모
This product may be used as an analytical standard.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Bruna De Felice et al.
BMC medical genomics, 8, 56-56 (2015-09-09)
Bisphenol A (BPA) is an environmental compounds is known to possess endocrine disruption potentials. Bisphenol A has epigenetic effects as deregulated expression of microRNAs; such epigenetic marks can induce up/down alterations in gene expression that may persist throughout a lifetime.