주요 문서
451126
Sigma-Aldrich
Gadolinium(III) carbonate hydrate
99.9% trace metals basis
동의어(들):
Gadolinium carbonate (Gd2 (CO3 )3 ) hydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Gd2(CO3)3 · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
494.53 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
분석
99.9% trace metals basis
양식
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: gadolinium
SMILES string
O.[Gd+3].[Gd+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
InChI
1S/3CH2O3.2Gd.H2O/c3*2-1(3)4;;;/h3*(H2,2,3,4);;;1H2/q;;;2*+3;/p-6
InChI key
MXYFVHNBWNHETM-UHFFFAOYSA-H
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)