주요 문서
575143
Sigma-Aldrich
Gadolinium(III) sulfate
≥99.99% trace metals basis
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩244,818
₩244,818
출고 가능일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩244,818
About This Item
Linear Formula:
Gd2(SO4)3
CAS Number:
Molecular Weight:
602.69
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩244,818
출고 가능일2025년 4월 14일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥99.99% trace metals basis
양식
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: gadolinium
불순물
≤100.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES string
[Gd+3].[Gd+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Gd.3H2O4S/c;;3*1-5(2,3)4/h;;3*(H2,1,2,3,4)/q2*+3;;;/p-6
InChI key
QLAFITOLRQQGTE-UHFFFAOYSA-H
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1