주요 문서
339016
Sigma-Aldrich
Tetrafluorophthalic anhydride
97%
동의어(들):
3,4,5,6-Tetrafluorophthalic anhydride, 4,5,6,7-Tetrafluoro-1,3-isobenzofurandione
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩244,108
₩244,108
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩244,108
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8F4O3
CAS Number:
Molecular Weight:
220.08
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
₩244,108
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
mp
94-96 °C (lit.)
SMILES string
Fc1c(F)c(F)c2C(=O)OC(=O)c2c1F
InChI
1S/C8F4O3/c9-3-1-2(8(14)15-7(1)13)4(10)6(12)5(3)11
InChI key
BJDDKZDZTHIIJB-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Fluorocarbon polymers exhibit increased thermal stability, hydrophobicity, lipophobicity, and chemical resistance compared to hydrocarbon analogs.