주요 문서
448842
Sigma-Aldrich
Methyl methacrylate-d5
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩1,884,754
₩1,884,754
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩1,884,754
About This Item
Linear Formula:
D2C=C(CD3)CO2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
105.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
₩1,884,754
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
추가 정보 요청
동위원소 순도
≥98 atom % D
Quality Level
분석
≥99% (CP)
포함
hydroquinone as stabilizer
refractive index
n20/D 1.413 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
mp
−48 °C (lit.)
density
0.983 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+5
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[2H]\C([2H])=C(\C(=O)OC)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1H2,2-3H3/i1D2,2D3
InChI key
VVQNEPGJFQJSBK-KPAILUHGSA-N
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
50.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
10 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)