주요 문서
447781
Sigma-Aldrich
5-(3-Nitrophenyl)-2-furoic acid
95%
동의어(들):
5-(3-Nitrophenyl)-2-furancarboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H7NO5
CAS Number:
Molecular Weight:
233.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
95%
mp
252-260 °C (lit.)
작용기
carboxylic acid
nitro
SMILES string
OC(=O)c1ccc(o1)-c2cccc(c2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H7NO5/c13-11(14)10-5-4-9(17-10)7-2-1-3-8(6-7)12(15)16/h1-6H,(H,13,14)
InChI key
XWQLGLUTQIKSAJ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Hyoung Gee Baek et al.
Journal of combinatorial chemistry, 11(1), 91-102 (2008-12-09)
The one-bead one-compound (OBOC) combinatorial library method enables the rapid generation and screening of millions of discrete chemical compounds on beads. Most of the OBOC screening methods require the library compounds to remain tethered to the bead during screening process.