분석
96%
mp
255-257 °C (dec.) (lit.)
작용기
carboxylic acid
nitro
SMILES string
OC(=O)c1ccc(o1)-c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H7NO5/c13-11(14)10-6-5-9(17-10)7-1-3-8(4-2-7)12(15)16/h1-6H,(H,13,14)
InChI key
FXZTYDPWMQBTDH-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable