문서
670286
Sigma-Aldrich
(S)-N-Boc-1,2,3,6-tetrahydro-2-pyridinecarboxylic acid
≥95% (HPLC)
동의어(들):
(S)-N-Boc-1,2,3,6-tetrahydro-2-picolinic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H17NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
227.26
Beilstein:
9049382
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
≥95% (HPLC)
형태
solid
광학 활성
[α]/D -4.0±2.0°, c = 1 in methylene chloride
광학 순도
enantiomeric ratio: ≥99.0:1.0
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CC=CC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C11H17NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-7-5-4-6-8(12)9(13)14/h4-5,8H,6-7H2,1-3H3,(H,13,14)/t8-/m0/s1
InChI key
SSYLTDCVONDKNS-QMMMGPOBSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable