주요 문서
446831
Sigma-Aldrich
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Nonadecafluoro-1-decanol
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩87,899
₩87,899
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩87,899
About This Item
Linear Formula:
CF3(CF2)8CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
500.10
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩87,899
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
98%
양식
solid
bp
192 °C/735 mmHg (lit.)
mp
87-90 °C (lit.)
작용기
fluoro
hydroxyl
SMILES string
OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C10H3F19O/c11-2(12,1-30)3(13,14)4(15,16)5(17,18)6(19,20)7(21,22)8(23,24)9(25,26)10(27,28)29/h30H,1H2
InChI key
NIRPXSQCRWXHNZ-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
일반 설명
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Nonadecafluoro-1-decanol is a fluorotelomer alcohol (FTOH).[1]
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
Hiroshi Ishibashi et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 30(7), 1358-1359 (2007-07-03)
The present study demonstrates the estrogenic effects of fluorotelomer alcohols (FTOHs). In a yeast two-hybrid assay, treatment with 1H,1H,2H,2H-perfluorooctan-1-ol (6:2 FTOH), 1H,1H,2H,2H-perfluoro-decan-1-ol (8:2 FTOH) and 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-nonadecafluoro-1-decanol (NFDH) showed a dose-dependent interaction between the human estrogen receptor (hER) isoforms hERalpha or