주요 문서
257451
Sigma-Aldrich
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Pentadecafluoro-1-octanol
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩228,172
₩228,172
재고 있음세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩228,172
About This Item
Linear Formula:
CF3(CF2)6CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
400.08
Beilstein:
1716494
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩228,172
재고 있음세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
98%
양식
solid
bp
163-165 °C (lit.)
mp
44-47 °C (lit.)
SMILES string
OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F15O/c9-2(10,1-24)3(11,12)4(13,14)5(15,16)6(17,18)7(19,20)8(21,22)23/h24H,1H2
InChI key
PJDOLCGOTSNFJM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Health hazardCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
표적 기관
Liver
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)