주요 문서
444413
Sigma-Aldrich
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-valinol
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩305,211
₩305,211
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩305,211
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHCH[NHCO2C(CH3)3]CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
203.28
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩305,211
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
96%
양식
liquid
광학 활성
[α]23/D −23°, c = 1 in chloroform
반응 적합성
reaction type: solution phase peptide synthesis
refractive index
n20/D 1.449 (lit.)
bp
208 °C (lit.)
density
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)[C@@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H21NO3/c1-7(2)8(6-12)11-9(13)14-10(3,4)5/h7-8,12H,6H2,1-5H3,(H,11,13)/t8-/m1/s1
InChI key
OOQRRYDVICNJGC-MRVPVSSYSA-N
애플리케이션
Starting material for the synthesis of enantiopure homo-β-amino acids.[1][2] Used in the efficient synthesis of enantiopure tetrahydroisoquinolines.[3] Intermediate in the one-pot conversion of amino acid carbamates to N-derivatized 2-oxazolidinones.[4]
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Tietze, L.F. Burkhardt, O.
Synthesis, 1331-1331 (1994)
Huwe, C.M. Blechert, S.
Tetrahedron Letters, 35, 9533-9533 (1994)
R. Caputo et al.
Tetrahedron Letters, 36, 167-167 (1995)
Caputo, R. et al.
Tetrahedron, 51, 12337-12337 (1995)