주요 문서
284483
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
98%
동의어(들):
D-Valinol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩36,236
5 G
₩105,256
₩36,236
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩36,236
5 G
₩105,256
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHCH(NH2)CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
103.16
Beilstein:
1719138
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩36,236
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
98%
양식
solid
광학 활성
[α]20/D −16°, c = 10 in ethanol
mp
35-36 °C (lit.)
작용기
amine
hydroxyl
SMILES string
CC(C)[C@@H](N)CO
InChI
1S/C5H13NO/c1-4(2)5(6)3-7/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3/t5-/m0/s1
InChI key
NWYYWIJOWOLJNR-YFKPBYRVSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
172.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
78 °C - closed cup
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2