주요 문서
444359
Sigma-Aldrich
2-Ethylhexyl iodide
97%
동의어(들):
2-Ethyl-1-iodohexane
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 ML
₩571,547
₩571,547
출고 가능일2025년 4월 17일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
50 ML
₩571,547
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2I
CAS Number:
Molecular Weight:
240.13
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩571,547
출고 가능일2025년 4월 17일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.491 (lit.)
bp
90 °C/18 mmHg (lit.)
density
1.337 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
alkyl halide
iodo
SMILES string
CCCCC(CC)CI
InChI
1S/C8H17I/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8H,3-7H2,1-2H3
InChI key
WNPGSEJRPYSCDQ-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
174.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
79 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 560-560 (2014)
Barbara Nozière et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 58(39), 13976-13982 (2019-07-31)
The autoxidation of organic peroxy radicals (RO2 ) into hydroperoxy-alkyl radicals (QOOH), then hydroperoxy-peroxy radicals (HOOQO2 ) is now considered to be important in the Earth's atmosphere. To avoid mechanistic uncertainties these reactions are best studied by monitoring the radicals.