주요 문서
436291
Sigma-Aldrich
Octylmagnesium bromide solution
2.0 M in diethyl ether
동의어(들):
1-Octylmagnesium bromide, n-Octylmagnesium bromide, Bromooctylmagnesium
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 ML
₩169,505
800 ML
₩409,147
₩169,505
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
100 ML
₩169,505
800 ML
₩409,147
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)7MgBr
CAS Number:
Molecular Weight:
217.43
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩169,505
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
반응 적합성
reaction type: Grignard Reaction
농도
2.0 M in diethyl ether
bp
34.6 °C
density
0.961 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCCCCCCC[Mg]Br
InChI
1S/C8H17.BrH.Mg/c1-3-5-7-8-6-4-2;;/h1,3-8H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI key
ZDUZWGUHIRQPGP-UHFFFAOYSA-M
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
-31.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
-35 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Verónica Fernández-Stefanuto et al.
Frontiers in chemistry, 8, 208-208 (2020-04-09)
Surfactants have a great number of applications. Among these chemicals, petroleum sulfonates have been widely used due to their effectiveness in reducing interfacial tension. This is the case of sodium octylnaphthalene sulfonate which is a solid with a very low