주요 문서
533904
Sigma-Aldrich
1-Bromo-3,7-dimethyloctane
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 ML
₩156,310
25 ML
₩649,397
₩156,310
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 ML
₩156,310
25 ML
₩649,397
About This Item
Linear Formula:
CH2BrCH2CH(CH3)CH2CH2CH2CH(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
221.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩156,310
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
96%
refractive index
n20/D 1.455 (lit.)
bp
135-140 °C/10 mmHg (lit.)
216-217 °C (lit.)
density
1.066 g/mL at 20 °C
작용기
alkyl halide
bromo
SMILES string
CC(C)CCCC(C)CCBr
InChI
1S/C10H21Br/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h9-10H,4-8H2,1-3H3
InChI key
VGSUDZKDSKCYJP-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
210.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
98.9 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Jinjun Shao et al.
Organic & biomolecular chemistry, 10(35), 7045-7052 (2012-08-01)
A series of linear and star-shaped pyrazine-containing acene molecules 1a-b, 2a-b and 3 substituted by dicarboximide groups are synthesized via condensation reactions between o-diamine and dione. High electron affinity (up to 4.01 eV) is achieved due to the introduction of