주요 문서
443700
Sigma-Aldrich
Ethyl 4,4,4-trifluorobutyrate
≥98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩126,368
₩126,368
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩126,368
About This Item
Linear Formula:
CF3CH2CH2CO2C2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
170.13
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩126,368
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.3516 (lit.)
bp
127 °C (lit.)
density
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ester
fluoro
SMILES string
CCOC(=O)CCC(F)(F)F
InChI
1S/C6H9F3O2/c1-2-11-5(10)3-4-6(7,8)9/h2-4H2,1H3
InChI key
PSRZMXNNQTWAGB-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
일반 설명
Ethyl 4,4,4-trifluorobutyrate is an ethyl ester of 4,4,4-tributyric acid. It is a useful spin trapping reagent used for ESR/EPR spectroscopy. It can be synthesized from Grignard reagent derived from 3-chloro-1,1,1-trifluoropropane..[1]
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
91.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
33 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
The Journal of Organic Chemistry, 60, 5434-5434 (1995)
Compounds Derived from 3-Halo-1, 1, 1-trifluoropropane1, 2.
McBee E, et al.
Journal of the American Chemical Society, 72(11), 5071-5073 (1950)
R T Jacobs et al.
Journal of medicinal chemistry, 37(9), 1282-1297 (1994-04-29)
The continued exploration of a series of 3-(arylmethyl)-1H-indole-5-carboxamides by the introduction of fluorinated amide substituents has resulted in the discovery of 4-[[5-[((2R)-2-methyl-4,4,4-trifluorobutyl)carbamoyl]-1-methyli ndol- 3-yl]methyl]-3-methoxy-N-[(2-methyl-phenyl)sulfonyl]benzamide (38p, ZENECA ZD3523), which has been chosen for clinical evaluation. This compound exhibited a Ki of