441643
3-Fluorophenylboronic acid
≥95.0%
동의어(들):
(3-Fluorophenyl-1-yl)boronic acid, 3-Fluorobenzeneboronic acid, m-Fluorophenylboronic acid, m-fluoro-Benzeneboronic acid
크기 선택
분석
≥95.0%
mp
214-218 °C (lit.)
작용기
fluoro
SMILES string
OB(O)c1cccc(F)c1
InChI
1S/C6H6BFO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,9-10H
InChI key
KNXQDJCZSVHEIW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3