주요 문서
440515
Sigma-Aldrich
(S)-4-tert-Butyl-2-oxazolidinone
99%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H13NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
143.18
Beilstein:
1099836
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
99%
양식
solid
광학 활성
[α]21/D −16°, c = 6 in ethanol
mp
118-120 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)[C@H]1COC(=O)N1
InChI
1S/C7H13NO2/c1-7(2,3)5-4-10-6(9)8-5/h5H,4H2,1-3H3,(H,8,9)/t5-/m1/s1
InChI key
WKUHGFGTMLOSKM-RXMQYKEDSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Versatile chiral auxiliary for asymmetric synthesis. For a recent review, see Aldrichimica Acta .[1]
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Ager, D.J., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 3-3 (1997)