분석
99%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.640 (lit.)
bp
221-222 °C (lit.)
mp
4-5 °C (lit.)
density
2.188 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
bromo
SMILES string
Brc1cscc1Br
InChI
1S/C4H2Br2S/c5-3-1-7-2-4(3)6/h1-2H
InChI key
VGKLVWTVCUDISO-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter