주요 문서
421065
Sigma-Aldrich
TYZOR® GBA organic titanate
동의어(들):
Diisopropoxytitanium bis(acetylacetonate) solution, Ti(acac)2OiPr2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
[(CH3)2CHO]2Ti(C5H7O2)2
CAS Number:
Molecular Weight:
364.26
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
구성
Ti, 10%
SMILES string
CC(C)O[Ti](OC(C)C)(O\C(C)=C\C(C)=O)O\C(C)=C\C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.2C3H7O.Ti/c2*1-4(6)3-5(2)7;2*1-3(2)4;/h2*3,6H,1-2H3;2*3H,1-2H3;/q;;2*-1;+4/p-2/b2*4-3+;;;
InChI key
OVSGBKZKXUMMHS-VVDZMTNVSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
TYZOR is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
53.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
12 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Barbara Lyson-Sypien et al.
Beilstein journal of nanotechnology, 8, 108-122 (2017-02-02)
The aim of this research is to study the role of nanocrystalline TiO