주요 문서
417734
Sigma-Aldrich
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)zinc(II)
97%
동의어(들):
2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedione zinc derivative, Zn(TMHD)2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Zn(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
431.92
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
97%
양식
solid
반응 적합성
reagent type: catalyst
mp
132-134 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)C(=O)\C=C(\O[Zn]O\C(=C\C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/2C11H20O2.Zn/c2*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h2*7,12H,1-6H3;/q;;+2/p-2/b2*8-7+;
InChI key
QWDQAWFEDOIHGD-ORWWTJHYSA-L
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)