주요 문서
411884
Sigma-Aldrich
Phenylacetylene-d
99 atom % D
동의어(들):
(Ethynyl-d)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5C≡CD
CAS Number:
Molecular Weight:
103.14
Beilstein:
2038975
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
동위원소 순도
99 atom % D
Quality Level
분석
99% (CP)
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.548 (lit.)
bp
142-144 °C (lit.)
density
0.939 g/mL at 25 °C
질량 이동
M+1
SMILES string
[2H]C#Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1,3-7H/i1D
InChI key
UEXCJVNBTNXOEH-MICDWDOJSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
픽토그램
FlameCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
87.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
31 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Organometallics, 11, 2181-2181 (1992)