분석
99%
양식
solid
mp
201-203 °C (lit.)
SMILES string
O=C1NC=CC(OCc2ccccc2)=C1
InChI
1S/C12H11NO2/c14-12-8-11(6-7-13-12)15-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2,(H,13,14)
InChI key
DOVNUEPFPBWTSV-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable