분석
≥99.9% trace metals basis
양식
powder
반응 적합성
reagent type: catalyst
core: calcium
입자 크기
−325 mesh
SMILES string
S=[Ca]
InChI
1S/Ca.S
InChI key
JGIATAMCQXIDNZ-UHFFFAOYSA-N
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
이미 열람한 고객
문서
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.