주요 문서
409480
Sigma-Aldrich
2-Undecylimidazole
96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H26N2
CAS Number:
Molecular Weight:
222.37
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
분석
96%
bp
215 °C/20 mmHg (lit.)
mp
69-74 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCc1ncc[nH]1
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)