주요 문서
405051
Sigma-Aldrich
4,4′-(1,3-Adamantanediyl)diphenol
98%
동의어(들):
1,3-Bis(4-hydroxyphenyl)adamantane, 4,4′-(1,3-Adamantanediyl)bisphenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H24O2
CAS Number:
Molecular Weight:
320.42
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
분석
98%
mp
200-202 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C23C[C@H]4C[C@@H](C2)CC(C4)(C3)c5ccc(O)cc5
InChI
1S/C22H24O2/c23-19-5-1-17(2-6-19)21-10-15-9-16(11-21)13-22(12-15,14-21)18-3-7-20(24)8-4-18/h1-8,15-16,23-24H,9-14H2/t15-,16+,21+,22-
InChI key
DNLWYVQYADCTEU-WGKKAQPQSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)